Learn More
Pirmenol hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16464456
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464456 100 mg 100 miligramos
16435907 5 mg 5 miligramos
16419726 50 mg 50 miligramos
16403178 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16464456 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100795A
MedChemExpress Pirmenol hydrochloride inhibits IK.ACh by blocking muscarinic receptors. The IC50 of Pirmenol for inhibition of Carbachol-induced IK.ACh is 0.1 μM.
Pirmenol hydrochloride inhibits IK.ACh by blocking muscarinic receptors. The IC50 of Pirmenol for inhibition of Carbachol-induced IK.ACh is 0.1 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pirmenol hydrochloride
Forma física Solid
CAS 61477-94-9
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H31ClN2O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Cl-845 (±)-Pirmenol hydrochlorid
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (333.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C1=CC=CC=C1)(CCCN2[C@@H](C)CCC[C@H]2C)C3=CC=CC=N3.Cl[H]
Peso molecular (g/mol) 374.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.95
Porcentaje de pureza 95.63%