missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clorhidrato de Pirlimicina (mezcla de diastereomeros), TRC

Código de producto. 17923635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17923635 5 mg 5 miligramos
17910945 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17923635 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP5093005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

Fórmula molecular C17 H31 Cl N2 O5 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 447.42
Sinónimo (cis)-Methyl 7-Chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[(4-ethyl-2-piperidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-L-threo-α-D-galactooctopyranoside Hydrochloride, Pirsue, U 57930E
Nombre IUPAC (2S,4R)-N-[2-cloro-1-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-metilsulfanil-tetrahidropiran-2-il]propil]-4-etil-piperidina-2-carboxamida; Cloruro
SMILES Cl.CC[C@@H]1CCN[C@@H](C1)C(=O)NC(C(C)Cl)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Pirlimycin Hydrochloride (Mixture of Diastereomers)
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula InChI InChI=1S/C17H31ClN2O5S.ClH/c1-4-9-5-6-19-10(7-9)16(24)20-11(8(2)18)15-13(22)12(21)14(23)17(25-15)26-3;/h8-15,17,19,21-23H,4-7H2,1-3H3,(H,20,24);1H/t8?,9-,10+,11?,12+,13-,14-,15-,17-;/m1./s1
Industry Type Medicina legal
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.1409
Porcentaje de pureza >95%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.