Learn More
Clorhidrato de pirlimicina 1000 μg/mL en Acetonitrilo:Agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30317370 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317370 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16275100WL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pirlimycin Hydrochloride
CAS 78822-40-9
Nombres de analitos o componentes Pirlimycin Hydrochloride
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C17 H31 Cl N2 O5 S . Cl H
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo L-threo-α-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[(4-ethyl-2-piperidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-, monohydrochloride, (2S-cis)-, L-threo-α-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[[(2S,4R)-4-ethyl-2-piperidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-, monohydrochloride (9CI), Pirlimycin hydrochloride, Pirsue, U 57930E
Fórmula InChI InChI=1S/C17H31ClN2O5S.ClH/c1-4-9-5-6-19-10(7-9)16(24)20-11(8(2)18)15-13(22)12(21)14(23)17(25-15)26-3;/h8-15,17,19,21-23H,4-7H2,1-3H3,(H,20,24);1H/t8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15+,17+;/m0./s1
SMILES Cl.CC[C@@H]1CCN[C@@H](C1)C(=O)N[C@H]([C@H](C)Cl)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
Nombre IUPAC (2S,4R)-N-[(1S,2S)-2-cloro-1-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-metilsulfaniloxan-2-il]propil]-4-etilpiperidina-2-carboxamida;clorhidrato
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Peso molecular (g/mol) 447.42
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.1409 g/mol