Learn More
Pirinixic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16477248
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477248 10 mg 10 miligramos
16467216 100 mg 100 miligramos
16459865 250 mg 250 miligramos
16443267 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16477248 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16995
MedChemExpress Pirinixic acid (Wy-14643) is a potent agonist of PPARα, with EC50s of 0.63 μM, 32 μM for murine PPARα and PPARγ, and 5.0 μM, 60 μM, 35 μM for human PPARα, PPARγ and PPARδ, respectively.
Pirinixic acid (Wy-14643) is a potent agonist of PPARα, with EC50s of 0.63 μM, 32 μM for murine PPARα and PPARγ, and 5.0 μM, 60 μM, 35 μM for human PPARα, PPARγ and PPARδ, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pirinixic acid
Forma física Powder
CAS 50892-23-4
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H14ClN3O2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo Wy-14643
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (308.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(O)CSC1=NC(NC2=CC=CC(C)=C2C)=CC(Cl)=N1
Peso molecular (g/mol) 323.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.8
Porcentaje de pureza 98.72%