Learn More
Pirimifos-metilo, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16696193 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16696193 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16696193 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1675100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pirimiphos-methyl
CAS 29232-93-7
% máx. CAS ≤ 100%
Densidad 1.160 g/cm3 (20°C)
Temperatura de inflamación 92°C
Beilstein 755726
Color Amarillo claro
Punto de fusión 15°C
Sinónimo O-[2-(Diethylamino)-6-methyl-4-pyrimidinyl] O,O-dimethyl phosphorothioate
Peso molecular (g/mol) 305.33 g/mol
Cantidad 100 mg
Grado Acaricidas e insecticidas