Learn More
Pirimifos-metil, 90%, TRC
Código de producto. 30133547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133547 10 g 10 g
18040050 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133547 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP50878010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29232-93-7
Fórmula molecular C11 H20 N3 O3 P S
Peso molecular (g/mol) 305.33
Sinónimo 4-Pyrimidinol, 2-(diethylamino)-6-methyl-, O-ester with O,O-dimethyl phosphorothioate (8CI), 2-Diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl dimethyl phosphorothionate, 2-Diethylamino-6-methylpyrimidine-4-yl dimethyl phosphorothionate, Actellic, Actellic 25EC, Actellic 50, Actellic 50E, Actellic 50EC, Actellic Polvo, Actellic Powder, Blex, Dominator, ENT 27699Gc, Methyl pyrimiphos, Methylpirimiphos, Methylpyrimifos, O-[2-(Diethylamino)-6-methyl-4-pyrimidinyl] O,O-dimethyl phosphorothioate, Orafon, PP 511, Pirimiphos M, Pirimiphos Me, Pirimiphos methyl, Piritione, Plant Protection PP 511, Pyrimidine phosphate, Pyrimiphos methyl, Rotator, Silosan, Tomahawk, VUCHT 388
Nombre IUPAC 4-dimetoxifosfinotioiloxi-N,N-dietil-6-metilpirimidina-2-amina
SMILES CCN(CC)c1nc(C)cc(OP(=S)(OC)OC)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pirimiphos-methyl
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H20N3O3PS/c1-6-14(7-2)11-12-9(3)8-10(13-11)17-18(19,15-4)16-5/h8H,6-7H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.0963