Learn More
Pirimicarb-d6, TRC
Código de producto. 30425955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425955 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30425955 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP5087695MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pirimicarb D6 (dimethylcarbamate D6)
CAS 1015854-66-6
Fórmula molecular C11 2H6 H12 N4 O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo Carbamic acid','N,N-di(methyl-d3)-','2-(dimethylamino)-5,6-dimethyl-4-pyrimidinyl ester (ACI), 2-(Dimethylamino)-5,6-dimethyl-4-pyrimidinyl N,N-di(methyl-d3)carbamate (ACI), Pirimicarb-d6, N,N-Di(methyl-d3)carbamic acid 2-(dimethylamino)-5,6-dimethyl-4-pyrimidinyl ester, Pirimicarb D6 (dimethylcarbamate D6)
Fórmula InChI InChI=1S/C11H18N4O2/c1-7-8(2)12-10(14(3)4)13-9(7)17-11(16)15(5)6/h1-6H3/i5D3,6D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Oc1nc(nc(C)c1C)N(C)C)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC [2-(dimetilamino)-5,6-dimetilpirimidin-4-il] N,N-bis(trideuteriometil)carbamato
Peso molecular (g/mol) 244.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1806