Learn More
Piribedil, TRC
Código de producto. 30136730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136730 1 g 1 g
30003479 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136730 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP5087501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3605-01-4
Fórmula molecular C16 H18 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 298.34
Sinónimo Pyrimidine, 2-[4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-1-piperazinyl]- (9CI, ACI), 2-[4-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-1-piperazinyl]pyrimidine (ACI), Pyrimidine, 2-(4-piperonyl-1-piperazinyl)- (7CI, 8CI), 1-(2-Pyrimidyl)-4-(3,4-methylenedioxybenzyl)piperazine, 1-(2-Pyrimidyl)-4-piperonylpiperazine, 2-(4-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethyl)piperazin-1-yl)pyrimidine, 4-[3,4-(Methylenedioxy)benzyl]-1-(2-pyrimidinyl)piperazine, ET 495, EU 4200, Pronoran, Trivastal, Trivastan
Nombre IUPAC 2-[4-(1,3-benzodioxol-5-ilmetil)piperazina-1-il]pirimidina
SMILES C(N1CCN(CC1)c2ncccn2)c3ccc4OCOc4c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piribedil
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N4O2/c1-4-17-16(18-5-1)20-8-6-19(7-9-20)11-13-2-3-14-15(10-13)22-12-21-14/h1-5,10H,6-9,11-12H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.143