Learn More
Pirfenidona, Mikromol™
Código de producto. 30052322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30052322 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30052322 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3925.000250
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Pirfenidona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pirfenidone
CAS 53179-13-8
Nombres de analitos o componentes Pirfenidone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H11 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Pirfenidone, 5-Methyl-N-phenyl-2-1H-pyridone
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO/c1-10-7-8-12(14)13(9-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
SMILES CC1=CN(C(=O)C=C1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 5-metil-1-fenilpiridin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 185.22
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0841 g/mol