Learn More
Pirfenidone, MedChemExpress
Código de producto. 16451038
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
500 miligramos
16451038 5 g 5 g
16442196 500 mg 500 miligramos
16432259 1 g 1 g
16418416 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16451038
Marca: Medchem Express HYB0673
MedChemExpress Pirfenidone (AMR69) is an antifibrotic agent that attenuates CCL2 and CCL12 production in fibrocyte cells. Pirfenidone has growth-inhibitory effect and reduces TGF-β2 protein levels in human glioma cell lines. Pirfenidone also has anti-inflammatory activities.
Pirfenidone (AMR69) is an antifibrotic agent that attenuates CCL2 and CCL12 production in fibrocyte cells. Pirfenidone has growth-inhibitory effect and reduces TGF-β2 protein levels in human glioma cell lines. Pirfenidone also has anti-inflammatory activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pirfenidone
Forma física Powder
CAS 53179-13-8
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H11NO
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo AMR69
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (539.90 mM) ∣H2O : 16.67 mg/mL (90.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC(C)=CN1C2=CC=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 185.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.22
Porcentaje de pureza 99.15%