Learn More
Pirfenidone, MedChemExpress
Código de producto. 16442196
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
500 miligramos
Código de producto. 16442196
Marca: Medchem Express HYB0673
MedChemExpress Pirfenidone (AMR69) is an antifibrotic agent that attenuates CCL2 and CCL12 production in fibrocyte cells. Pirfenidone has growth-inhibitory effect and reduces TGF-β2 protein levels in human glioma cell lines. Pirfenidone also has anti-inflammatory activities.
Pirfenidone (AMR69) is an antifibrotic agent that attenuates CCL2 and CCL12 production in fibrocyte cells. Pirfenidone has growth-inhibitory effect and reduces TGF-β2 protein levels in human glioma cell lines. Pirfenidone also has anti-inflammatory activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pirfenidone
Forma física Powder
CAS 53179-13-8
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H11NO
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo AMR69
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (539.90 mM) ∣H2O : 16.67 mg/mL (90.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC(C)=CN1C2=CC=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 185.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.22
Porcentaje de pureza 99.15%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.