Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pirfenidona
Código de producto. 16524284 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16524284 250 mg 250 miligramos
16514284 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16524284 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 464722500
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 53179-13-8 | C12H11NO | 185.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53179-13-8
Fórmula molecular C12H11NO
Peso molecular (g/mol) 185.23
Clave InChI ISWRGOKTTBVCFA-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 5-metil-1-fenil-1,2-dihidropiridin-2-ona
SMILES CC1=CN(C(=O)C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pirfenidone
Punto de fusión 109.0°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.23
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pirfenidone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-methyl-1-phenyl-2(1H)-pyridinone