Learn More
Piretanida, TRC
Código de producto. 17904165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17904165 1 mg 1 miligramo
17910675 2.5 mg 2.50 miligramo
17914485 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17904165 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP5087001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55837-27-9
Fórmula molecular C17 H18 N2 O5 S
Peso molecular (g/mol) 362.4
Sinónimo Piretanide, 4-Phenoxy-3-(pyrrolidin-1-yl)-5-sulfamoylbenzoic acid
Nombre IUPAC 4-fenoxi-3-pirrolidina-1-il-5-ácido sulfamoilbenzoico
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(cc(N2CCCC2)c1Oc3ccccc3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piretanide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18N2O5S/c18-25(22,23)15-11-12(17(20)21)10-14(19-8-4-5-9-19)16(15)24-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,6-7,10-11H,4-5,8-9H2,(H,20,21)(H2,18,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.0936
Porcentaje de pureza >95%