Learn More
Diclorhidrato de pirenzepina monohidrato, LoGiCal
Descripción
Diclorhidrato de pirenzepina monohidrato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pirenzepine Dihydrochloride Monohydrate |
| CAS | 2242504-48-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Pirenzepine Dihydrochloride Monohydrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H21 N5 O2 . 2 Cl H . H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Pirenzepine dihydrochloride monohydrate, 11-[(4-Methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5,11-dihydro-6 H-pyrido[2,3-b][1,4 ]benzodiazepin-6-one dihydrochloride monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C19H21N5O2.2 ClH.H2O/c1-22-9-11-23(12-10-22)13-17(25)24-16-7-3-2-5-14(16)19(26)21-15-6-4-8-20-18(15)24;;;/h2-8 H,9-13H2,1H3,(H,21,26);2*1 H;1H2 |
| SMILES | O.Cl.Cl.CN1CCN(CC(=O)N2c3ccccc3C(=O)Nc4cccnc24)CC1 |
| Nombre IUPAC | 11-[2-(4-metilpiperazin-1-il)acetil]-5 H-pirido[2,3-b][1,4 ]benzodiazepin-6-ona;hidrato;diclorhidrato |
| Mostrar más |