Learn More
Pirenzepine dihydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
A M1 muscarinic receptor antagonist
41.20€ - 189.00€
| CAS | 29868-97-1 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C19H23Cl2N5O2 |
| Peso molecular (g/mol) | 424.326 |
| Número MDL | MFCD00055214 |
| Clave InChI | FFNMBRCFFADNAO-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | pirenzepine dihydrochloride, pirenzepine hydrochloride, tabe, bisvanil, leblon, maghen, pirenzepine hcl, pirenzepine 2hcl, ls 519 dihydrochloride, unii-10ym403fls |
| PubChem CID | 71405 |
| ChEBI | CHEBI:32014 |
| Nombre IUPAC | 11-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one;dihydrochloride |
| SMILES | CN1CCN(CC1)CC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4.Cl.Cl |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15444659
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62252.MC |
100mg |
41.20€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15424659
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62252.03 |
1g |
189.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 29868-97-1 | |
| 424.326 | |
| FFNMBRCFFADNAO-UHFFFAOYSA-N | |
| 71405 | |
| 11-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one;dihydrochloride |
| C19H23Cl2N5O2 | |
| MFCD00055214 | |
| pirenzepine dihydrochloride, pirenzepine hydrochloride, tabe, bisvanil, leblon, maghen, pirenzepine hcl, pirenzepine 2hcl, ls 519 dihydrochloride, unii-10ym403fls | |
| CHEBI:32014 | |
| CN1CCN(CC1)CC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4.Cl.Cl |
Especificaciones
| Pirenzepine dihydrochloride | |
| C19H23Cl2N5O2 | |
| Hygroscopic | |
| pirenzepine dihydrochloride, pirenzepine hydrochloride, tabe, bisvanil, leblon, maghen, pirenzepine hcl, pirenzepine 2hcl, ls 519 dihydrochloride, unii-10ym403fls | |
| CN1CCN(CC1)CC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4.Cl.Cl | |
| 424.326 | |
| CHEBI:32014 | |
| 99% |
| 29868-97-1 | |
| MFCD00055214 | |
| 14,7491 | |
| FFNMBRCFFADNAO-UHFFFAOYSA-N | |
| 11-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one;dihydrochloride | |
| 71405 | |
| 424.32 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 249-907-5
missing translation for 'rtecsNumber' : UU7883000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures