Learn More
Pirenzepine dihydrochloride, 99%
Código de producto. 15444659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444659 100 mg 100 miligramos
15424659 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444659 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62252.MC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
A M1 muscarinic receptor antagonist | CAS: 29868-97-1 | C19H23Cl2N5O2 | 424.326 g/mol
A M1 muscarinic receptor antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29868-97-1
Fórmula molecular C19H23Cl2N5O2
Peso molecular (g/mol) 424.326
Número MDL MFCD00055214
Clave InChI FFNMBRCFFADNAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pirenzepine dihydrochloride, pirenzepine hydrochloride, tabe, bisvanil, leblon, maghen, pirenzepine hcl, pirenzepine 2hcl, ls 519 dihydrochloride, unii-10ym403fls
PubChem CID 71405
ChEBI CHEBI:32014
Nombre IUPAC 11-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one;dihydrochloride
SMILES CN1CCN(CC1)CC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pirenzepine dihydrochloride
Punto de fusión 192°C to 198°C
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7491
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.32
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Powder