Learn More
Pirenperone, TRC
Código de producto. 30410106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30410106 500 mg -
30423963 50 mg 50 miligramos
30411967 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30410106 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP508505500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75444-65-4
Fórmula molecular C23H24FN3O2
Peso molecular (g/mol) 393.45
Sinónimo 3-[2-[4-(4-Fluorobenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl]-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, R 47465
Nombre IUPAC 3-[2-[4-(4-fluorobenzoilo)piperidina-1-il]etil]-2-metilpiridido[1,2-a]pirimidina-4-una
SMILES CC1=C(CCN2CCC(CC2)C(=O)c3ccc(F)cc3)C(=O)N4C=CC=CC4=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pirenperone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H24FN3O2/c1-16-20(23(29)27-12-3-2-4-21(27)25-16)11-15-26-13-9-18(10-14-26)22(28)17-5-7-19(24)8-6-17/h2-8,12,18H,9-11,13-15H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.1853