Learn More
Dihidrocloruro de Pirbuterol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pirbuterol Dihydrochloride |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H20N2O3.2ClH/c1-12(2,3)13-6-11(17)8-4-5-10(16)9(7-15)14-8;;/h4-5,11,13,15-17H,6-7H2,1-3H3;2*1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.1007 |