Learn More
Acetato de Pirbuterol, TRC
Código de producto. 30416157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30416157 50 mg
30416093 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30416157 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP50249550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65652-44-0
Fórmula molecular C12 H20 N2 O3 . C2 H4 O2
Peso molecular (g/mol) 300.35
Sinónimo 2,6-Pyridinedimethanol, α6-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-3-hydroxy-, acetate (1:1), 2,6-Pyridinedimethanol, α6-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-3-hydroxy-, monoacetate (salt) (9CI), CP 24314-14, Maxair, Pirbuterol acetate, Spirolair
Nombre IUPAC ácido acético; 6-[2-(tert-butilamino)-1-hidroxietilo]-2-(hidroximetil)piridina-3-ol
SMILES CC(=O)O.CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pirbuterol Acetate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20N2O3.C2H4O2/c1-12(2,3)13-6-11(17)8-4-5-10(16)9(7-15)14-8;1-2(3)4/h4-5,11,13,15-17H,6-7H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1685