Learn More
Acetato de pirbuterol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327267 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327267 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16246100AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pirbuterol Acetate
CAS 65652-44-0
Nombres de analitos o componentes Pirbuterol Acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H20 N2 O3 . C2 H4 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2,6-Pyridinedimethanol, α6-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-3-hydroxy-, acetate (1:1), 2,6-Pyridinedimethanol, α6-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-3-hydroxy-, monoacetate (salt) (9CI), CP 24314-14, Maxair, Pirbuterol acetate, Spirolair
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20N2O3.C2H4O2/c1-12(2,3)13-6-11(17)8-4-5-10(16)9(7-15)14-8;1-2(3)4/h4-5,11,13,15-17H,6-7H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)
SMILES CC(=O)O.CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)n1
Nombre IUPAC ácido acético;6-[2-(terc-butilamino)-1-hidroxietil]-2-(hidroximetil)piridin-3-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 300.35
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1685 g/mol