Learn More
Pirarrubicina, TRC
Código de producto. 30411176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30411176 5 mg
30417431 10 mg
30415622 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30411176 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP5015005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72496-41-4
Fórmula molecular C32 H37 N O12
Peso molecular (g/mol) 627.64
Sinónimo 5,12-Naphthacenedione, 10-[[3-amino-2,3,6-trideoxy-4-O-[(2R)-tetrahydro-2H-pyran-2-yl]-α-L-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-, (8S,10S)-, 5,12-Naphthacenedione, 10-[[3-amino-2,3,6-trideoxy-4-O-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-α-L-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, [8S-[8α,10α(S*)]]-, 5,12-Naphthacenedione, 10-[[3-amino-2,3,6-trideoxy-4-O-[(2R)-tetrahydro-2H-pyran-2-yl]-α-L-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, (8S,10S)- (9CI), (8S,10S)-10-[[3-Amino-2,3,6-trideoxy-4-O-[(2R)-tetrahydro-2H-pyran-2-yl]-α-L-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-5,12-naphthacenedione, (2' 'R)-4'-O-Tetrahydropyranyladriamycin, (2' 'R)-4'-O-Tetrahydropyranyldoxorubicin, 4'-O-Tetrahydropyranyladriamycin, Pinorubicin, Pirarubicin, THP-Adriamycin, Therarubicin
Nombre IUPAC (7S,9S)-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-6-metil-5-[(2R)-oxoxioxixan-2-il]oxioxi-6,9,11-trihidroxi-9-(2-hidroxiacetil)-4-metaxi-8,10-dihidro-7H-tetraceno-5,12-dión
SMILES COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O[C@@H]6CCCCO6)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pirarubicin
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H37NO12/c1-14-31(45-21-8-3-4-9-42-21)17(33)10-22(43-14)44-19-12-32(40,20(35)13-34)11-16-24(19)30(39)26-25(28(16)37)27(36)15-6-5-7-18(41-2)23(15)29(26)38/h5-7,14,17,19,21-22,31,34,37,39-40H,3-4,8-13,33H2,1-2H3/t14-,17-,19-,21+,22-,31+,32-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 627.2316