Learn More
Pirarubicin, MedChemExpress
Código de producto. 16451977
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16451977 50 mg 50 miligramos
16436296 100 mg 100 miligramos
16435828 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16451977 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13725
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Pirarubicin is an anthracycline antibiotics, acts as a topoisomerase II inhibitor, and is a widely used for treatment of various cancers, in particular, solid tumors.
Pirarubicin is an anthracycline antibiotics, acts as a topoisomerase II inhibitor, and is a widely used for treatment of various cancers, in particular, solid tumors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pirarubicin
Forma física Solid
CAS 72496-41-4
Color Red
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H37NO12
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo THP
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (15.93 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C1C2=C(C=CC=C2OC)C(C3=C(O)C4=C([C@@H](O[C@@]5([H])C[C@H](N)[C@H](O[C@@]6([H])OCCCC6)[C@H](C)O5)C[C@@](C(CO)=O)(O)C4)C(O)=C31)=O
Peso molecular (g/mol) 627.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 627.64
Porcentaje de pureza 98.0%