Learn More
Pirarubicin Hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Pirarubicin Hydrochloride is an anthracycline antibiotics, acts as a topoisomerase II inhibitor, and is a widely used for treatment of various cancers, in particular, solid tumors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pirarubicin Hydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 95343-20-7 |
| Color | Red |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C32H38ClNO12 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | THP Hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 20.83 mg/mL (31.37 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Mostrar más |