Learn More
Piracetam, TRC
Código de producto. 30011193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011193 50 mg 50 miligramos
30012107 50 g 50 g
17949724 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011193 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP50080050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7491-74-9
Fórmula molecular C6 H10 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 142.16
Sinónimo Piracetam, (2-Oxopyrrolidino)acetamide, 2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetamide, 2-Ketopyrrolidine-1-acetamide, 2-Oxo-1-pyrrolidineacetamide, 2-Oxo-1-pyrrolidinylacetamide, 2-Pyrrolidinoneacetamide, 2-Pyrrolidoneacetamide, Avigilen, Axonyl, Cerebroforte, Cl 781, Encetrop, Euvifor, Gabacet, Genogris, Geram, Myocalm, Nootobril, Nootobryl, Nootron, Nootrop, Nootropil, Nootropyl, Normabrain, Norzetam, Piramem, Pirazetam, Pirroxil, Prima, Prima (pharmaceutical), Pyracetam, Pyramem, UCB 6215
Nombre IUPAC 2-(2-oxopirrololidina-1-il)acetamida
SMILES NC(=O)CN1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piracetam
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10N2O2/c7-5(9)4-8-3-1-2-6(8)10/h1-4H2,(H2,7,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0742