Learn More
Piracetam EP Impureza D, Mikromol™
Código de producto. 30050252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050252 25 mg 25 miligramos
17934076 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050252 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0083.010025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Piracetam EP Impureza D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid
CAS 53934-76-2
Nombres de analitos o componentes (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H9 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid, Piracetam Imp. D (EP), 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid, (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic acid, 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid, 2-Pyrrolidinon-1-ylacetic acid, 2-Pyrrolidinoneacetic acid, Piracetam Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO3/c8-5-2-1-3-7(5)4-6(9)10/h1-4H2,(H,9,10)
SMILES OC(=O)CN1CCCC1=O
Nombre IUPAC Ácido 2-(2-oxopirrolidin-1-il)acético
Peso molecular (g/mol) 143.14
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 143,0582 g/mol