Learn More
Piracetam-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Piracetam-d8 |
| CAS | 1329799-64-5 |
| Fórmula molecular | C6 D8 H2 N2 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2,2-Dideuterio-2-(2,2,3,3,4,4-hexadeuterio-5-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide, 2-Oxo-1-pyrrolidineacetamide-α,α,3,3,4,4,5,5-d8, 2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl-3,3,4,4,5,5-d6)acetamide-2,2-d2, Piracetam-d8, Piracetam-D8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10N2O2/c7-5(9)4-8-3-1-2-6(8)10/h1-4H2,(H2,7,9)/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(N1C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2,2-dideuterio-2-(2,2,3,3,4,4-hexadeuterio-5-oxopirrolidin-1-il)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 150.205 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.124 |