Learn More
Cloruro de pipsilo, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10184880 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10184880 5 g Frasco de vidrio 5 g
10032710 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10184880 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207290050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-61-3 | C6H4ClIO2S | 302.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-61-3
Fórmula molecular C6H4ClIO2S
Peso molecular (g/mol) 302.51
Número MDL MFCD00007441
Clave InChI POXFXTSTVWDWIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pipsyl chloride, 4-iodobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-iodo, p-iodobenzenesulfonyl chloride, 4-iodobenzenesulphonyl chloride, 4-iodobenzenesulfonylchloride, 4-iodophenylsulfonyl chloride, iodobenzene-p-sulfonyl chloride, unii-mvl274ezog, mvl274ezog
PubChem CID 7399
Nombre IUPAC cloruro de 4-yodobencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)Cl)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pipsyl chloride
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 80°C to 84°C
Color Beige a blanco o naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H4SO2Cl
Cantidad 5 g
Beilstein 11, 65
Índice Merck 15, 7599
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.51
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pipsyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.