Learn More
Piprinhidrinato, LoGiCal
Código de producto. 30459007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459007 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459007 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0155.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piprinhydrinate
CAS 606-90-6
Nombres de analitos o componentes Piprinhydrinate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H23 N O . C7 H7 Cl N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Piprinhydrinate, 8-Chloro-3,9-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione compd. with 4-(diphenylmethoxy)-1-methylpiperidine (1:1), 8-Chloro-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione compd. with 4-(diphenylmethoxy)-1-methylpiperidine (1:1), 8-Chlorotheophylline compd. with 4-(diphenylmethoxy)-1-methylpiperidine (1:1), 4-(Diphenylmethoxy)-1-methylpiperidine compd. with 8-chloro-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione (1:1), 4-(Diphenylmethoxy)-1-methylpiperidine compd. with 8-chlorotheophylline (1:1), 8-Chlorotheophylline 4-(diphenylmethoxy)-1-methylpiperidine salt, Diphenylpyraline 8-chlorotheophyllinate, Diphenylpyraline theoclate, Kolton, Mepedyl, N-Methylpiperidyl 4-benzhydryl ether 8-chlorotheophyllinate
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23NO.C7H7ClN4O2/c1-20-14-12-18(13-15-20)21-19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h2-11,18-19H,12-15H2,1H3;1-2H3,(H,9,10)
Tipo de solución Neat
SMILES CN1CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3.CN4C(=O)N(C)c5nc(Cl)[nH]c5C4=O
Nombre IUPAC 4-benzhidriloxi-1-metilpiperidina;8-cloro-1,3-dimetil-7H-purina-2,6-diona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 496
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.2037 g/mol