Learn More
Palmitato de pipotiazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pipotiazine |
| CAS | 37517-26-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C40 H63 N3 O4 S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 10-[3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperidinyl]propyl]-N,N-dimethyl-10H-phenothiazine-2-sulfonamide, 19366RP, Lonseren, Piportil, Pipothiazine, RP 19366 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C40H63N3O4S2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22-40(44)47-32-27-34-25-30-42(31-26-34)28-19-29-43-36-20-17-18-21-38(36)48-39-24-23-35(33-37(39)43)49(45,46)41(2)3/h17-18,20-21,23-24,33-34H,4-16,19,22,25-32H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCC1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)S(=O)(=O)N(C)C)CC1 |
| Nombre IUPAC | hexadecanoato de 2-[1-[3-[2-(dimetilsulfamoil)fenotiazin-10-il]propil]piperidin-4-il]etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 714.08 |
| Mostrar más |