Learn More
Pipobroman, TRC
Código de producto. 30415621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30415621 1 g
1 options
Código de producto. 30415621 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4906001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-91-1
Fórmula molecular C10H16Br2N2O2
Peso molecular (g/mol) 356.05
Sinónimo 1,1'-(1,4-Piperazinediyl)bis[3-bromo-1-propanone], 1,4-bis(3-Bromo-1-oxopropyl)piperazine, 1,4-bis(3-Bromopropionyl)piperazine, A 1803, Amedel, N,N'-Bis(3-bromopropionyl)piperazine, NSC-25154, Vercyte
Nombre IUPAC 3-bromo-1-[4-(3-bromopropanoil)piperazina-1-il]propano-1-one
SMILES BrCCC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)CCBr
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Pipobroman
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16Br2N2O2/c11-3-1-9(15)13-5-7-14(8-6-13)10(16)2-4-12/h1-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.9579
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.