Learn More
Pipobroman, MedChemExpress
Descripción
Pipobroman is a bromide derivative of piperazine and acts as an alkylating agent. Pipobroman plays its role by inhibiting DNA and RNA polymerase or by reducing pyrimidine nucleotide incorporation into DNA. Pipobroman can be used for the cancer research, including polycythemia vera, myeloproliferative neoplasm, and AML et.al.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pipobroman |
| Forma física | Solid |
| CAS | 54-91-1 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H16Br2N2O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 36 mg/mL (101.11 mM) |
| SMILES | O=C(N1CCN(C(CCBr)=O)CC1)CCBr |
| Mostrar más |