Learn More
Hirschmann™ Pipeteador para pipetas estándar Pipetus™
Código de producto. 10758941
Change view
Click to view available options
Incluye:
Filtro en la bomba, soporte para pipetas con válvula de seguridad y filtro
Soporte para pipetas con válvula de seguridad y filtro
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
10758941 Soporte para pipetas con válvula de seguridad y filtro cada uno
10203091 Filtro en la bomba, soporte para pipetas con válvula de seguridad y filtro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10758941 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9903000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Provides the best prerequisites for working in potentially explosive environments, with toxic reagents or in clean room technology through the separation of the electric pump and hand-held unit. Hirschmann Instruments™ Pipetus™ Standard Pipet Filler enables highly accurate pipetting through fine dispensing valves with valve pins made of ceramic compound. A safety valve prevents the penetration of liquid into the interior of the unit.
Proporciona los mejores requisitos previos para trabajar en entornos potencialmente explosivos, con reactivos tóxicos o con tecnología de sala limpia mediante la separación de la bomba eléctrica y de la unidad de mano. De manera adicional, los avanzados detalles del producto garantizan la precisión, la fiabilidad y una larga vida útil. Se puede realizar un pipeteo muy preciso gracias a las válvulas de dispensación fina con pines de válvula fabricados de compuesto de cerámica. Una válvula de seguridad evita la penetración de líquido en el interior de la unidad. El filtro de diafragma de PTFE estándar provisto con un tamaño μde poro de 0,2 µm garantiza una protección confiable contra el sobrellenado. La sofisticada forma ergonómica del pipetus trade; &estándar facilita un trabajo sin fatiga.
  • Se puede realizar un pipeteo muy preciso gracias a las válvulas de dispensación fina con pines de válvula fabricados de compuesto de cerámica
  • La colocación de todas las pipetas está sellada de manera completamente hermética con un adaptador de silicona
  • Unidad de mano extremadamente ligera con bomba externa
  • Filtro de diafragma de PTFE hidrófobo con 0,2 μm tamaño de poro
  • Para medir, pipetas volumétricas y Pasteur, de 0,1 a 200 ml
Especificaciones
Material PTFE
Modelo Estándar
Tamaño de poro 0,2 μm
Tipo Pipeteador
Para utilizar con (aplicación) pipeteado preciso
Para utilizar con (equipo) Pipetas de medición, volumétricas y Pasteur
Intervalo funcional De 0,1 a 200 ml
Incluye Soporte para pipetas con válvula de seguridad y filtro
Tipo de tapón Euro
Peso (métrico) Componente de mano: 130 g, bomba, 290 g
Tensión 230 V