Learn More
Pinnacle Brush™ Cepillos para puntas de pipeta
Código de producto. 12368328
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Cónico: 10 a 0 mm
Cónico: 13 a 3 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño
12368328 Cónico: 10 a 0 mm
12801954 Cónico: 13 a 3 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12368328 Proveedor Pinnacle Brush™ N.º de proveedor F0933/1
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28008
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Presenta cerdas cónicas. Pinnacle Brush™ Los cepillos para puntas de pipeta se utilizan con pipetas.
  • Asa metálica
  • Nylon cerdas
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo para puntas de pipeta
Para utilizar con (equipo) Pipeteador
Longitud (métrico) 230 mm
Cantidad 5 paquete
Tamaño Cónico: 10 a 0 mm