Learn More
BRAND™ Puntas de filtro, 5 - 100 μL, PP, Incoloro, Filtro PE, BIO-CERT™ Calidad en el manejo de líquidos
Código de producto. 15144957 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 5 a 100 μl
Tamaño de la unidad:
960 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15144957 De 5 a 100 μl 960 PCS
1 options
Código de producto. 15144957 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 732610
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Calidad de sala limpia para análisis sin contaminación. Ajuste perfecto para el Transferpette™ micropipeta y muchas otras pipetas. El sistema de propinas para todas las necesidades.
Puntas de pipeta y puntas con filtro de BRAND Ofrecemos una calidad confiable para análisis precisos y exigentes. Las materias primas están libres de DiHEMDA y Oleamid. Las puntas se fabrican en BRAND en condiciones de sala limpia supervisadas y se envasan automáticamente. No se utilizan agentes separadores ni coadyuvantes de desmoldeo. BRAND ofrece puntas de pipeta para volúmenes desde 0,1 μde 1 a 10 ml y puntas con filtro para volúmenes de 0,1 μl a 1250 μl. Se les hace la prueba para BRAND pipetas y muchas pipetas de otros fabricantes.
  • BRAND Las puntas de pipeta y las puntas con filtro, así como las TipBoxes correspondientes, son esterilizables en autoclave a 121 °C (2 bar) según DIN EN 285.
  • Las puntas estériles se fabrican bajo certificación BIO-CERT™ calidad. Se esterilizan con radiación beta según ISO 11 137 y el AAMI Pautas.
  • Puntas de filtro no autosellantes de BRAND tienen un filtro de PE libre de aditivos químicos. La permeabilidad está controlada por la combinación distinta del tamaño de los poros y la longitud del filtro, de modo que ningún aerosol pueda llegar al eje de la pipeta.
  • BIO-CERT™ Calidad en el manejo de líquidos: Libre de ADN humano, ARNasa, ADNasa, pirógenos, inhibidores de PCR y ATP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 5 a 100 μl
Esterilidad No estéril
Certificaciones/conformidad DIN EN 285
Envase Bolsa
Cantidad 960/paq.
Código de color Amarillo