Especificaciones
| Batería, tipo | Iones de litio |
| Puntas compatibles | Compatible with Pippets from 1mL to 100mL |
| Tipo | Controlador de pipeta |
| Tipo de tapón | EU Plug |
| Tensión | 230 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |