Learn More
Kartell™ Pipeteador con adaptador
Descripción
EL pipeteador Kartell™ con adaptador es compatible con pipetas cilíndricas o bulbo de diversas capacidades y no presenta piezas metálicas que puedan corroerse.
- Perilla de caucho roja moldeada
- Incluye tres válvulas esféricas de vidrio que pueden ser controladas con la presión de los dedos
- No hay piezas metálicas que corroan y el relleno puede usarse con todos los líquidos excepto los que atacan al caucho
- Se puede utilizar en pipetas cilíndricas o perillas de diferentes capacidades
- Completo con adaptador para pipetas con capacidades superiores 20 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Material | Caucho |
| Tipo | Bola de pipeteo |
| Volumen (métrico) | 20 mL |
| Incluye | Adaptador para pipetas con capacidades superiores a 20 ml |