Learn More
Socorex™ Jeringas para pipetas de repetición Ecostep™
Código de producto. 10227920
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
37,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10227920 37,5 mL paquete de 100
1 options
Código de producto. 10227920 Proveedor Socorex™ N.º de proveedor 316.500
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Jeringas no estériles suministradas a granel para pipetas de repetición Stepper™. Las jeringas Socorex™ Ecostep™ Stepper™ están codificadas por colores y se suministran en tres tamaños basados en volumen.
  • Jeringas no estériles suministradas a granel.
  • Código de colores basado en el volumen.
  • El paquete de selección viene con 20 de cada tamaño (0,75 ml, 3,75 ml, 37,5 ml).
  • Inserción y extracción rápidas del Stepper™.
  • <
Especificaciones
Volumen (métrico) 37,5 mL
Esterilidad No estéril
Color Rojo
Precisión <0,8 % - <0,5 %
Exactitud <±0,5 %
Formato A granel
Envase A granel
Cantidad 100/paquete
Tipo de producto Jeringa Ecostep™ Stepper™
Incluye Adaptador para jeringa Ecostep™ de 5 ml
Para utilizar con (equipo) Ecostep Pipeta de repetición paso a paso
Línea de productos Ecostep
Material Polipropileno/polietileno