Learn More
BRAND™ Bandeja de pipetas
Código de producto. 10684481 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. unitSize
10684481 cada uno
10261721 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10684481 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 768515
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Organizador de cajones
  • PVC
  • Cuatro compartimentos para aproximadamente 30 pipetas graduadas (1-20 ml)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Material PVC
    Longitud (métrico) 355 mm