Learn More
BRAND™ Puntas de pipeta
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17827807 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Longitud (métrico):
86 mm
102 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 480
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Longitud (métrico) unitSize
17827807 No estéril 86 mm paquete de 480
17817787 No estéril 102 mm paquete de 480
17857807 Estéril 86 mm paquete de 480
17857787 Estéril 102 mm paquete de 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17827807 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 732214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    102.75€ / paquete de 480
    Ahorro 1.25€
    1% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Puntas de pipeta de calidad para salas blancas con un volumen de dispensación de 1,25 a 50 μL diseñado para análisis libres de contaminación.
Puntas de pipeta y puntas con filtro de BRAND Ofrecemos una calidad confiable para análisis precisos y exigentes. Las materias primas están libres de DiHEMDA y oleamida. Las puntas se fabrican en BRAND en condiciones de sala limpia supervisadas y se envasan automáticamente. No se utilizan agentes separadores ni coadyuvantes de desmoldeo. BRAND Las puntas de pipeta se prueban para BRAND pipetas y muchas pipetas de otros fabricantes.
BRAND Las puntas de pipeta y las puntas con filtro, así como los TipBoxes correspondientes, son esterilizables en autoclave °a 121 °C (2 bar) según DIN EN 285.
Las puntas estériles se fabrican bajo certificación BIO-CERT™ calidad. Se esterilizan con radiación beta según ISO 11 137 y el AAMI Pautas.
Puntas de filtro no autosellantes de BRAND tienen un filtro de PE libre de aditivos químicos. La permeabilidad está controlada por la combinación distinta del tamaño de los poros y la longitud del filtro, de modo que ningún aerosol pueda llegar al eje de la pipeta.
BIO-CERT™ CALIDAD EN EL MANEJO DE LÍQUIDOS: Libre de ADN humano, ARNasa, ADNasa, pirógenos, inhibidores de PCR y ATP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dispensación por volumen (métrico) De 50 a 1250 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Incolora
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud (métrico) 86 mm
Formato Gradilla de puntas colgante
Estilo de punta Estándar
Envase Caja
Código de color Morado
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Compatibilidad universal
Graduado N.º
Línea de productos Bio-Cert
Material Polipropileno
Fit for Purpose Certificado de calidad