Descripción
Puntas de pipeta y puntas con filtro de BRAND Ofrecemos una calidad confiable para análisis precisos y exigentes. Las materias primas están libres de DiHEMDA y oleamida. Las puntas se fabrican en BRAND en condiciones de sala limpia supervisadas y se envasan automáticamente. No se utilizan agentes separadores ni coadyuvantes de desmoldeo. BRAND Las puntas de pipeta se prueban para BRAND pipetas y muchas pipetas de otros fabricantes.
BRAND Las puntas de pipeta y las puntas con filtro, así como los TipBoxes correspondientes, son esterilizables en autoclave °a 121 °C (2 bar) según DIN EN 285.
Las puntas estériles se fabrican bajo certificación BIO-CERT™ calidad. Se esterilizan con radiación beta según ISO 11 137 y el AAMI Pautas.
Puntas de filtro no autosellantes de BRAND tienen un filtro de PE libre de aditivos químicos. La permeabilidad está controlada por la combinación distinta del tamaño de los poros y la longitud del filtro, de modo que ningún aerosol pueda llegar al eje de la pipeta.
BIO-CERT™ CALIDAD EN EL MANEJO DE LÍQUIDOS: Libre de ADN humano, ARNasa, ADNasa, pirógenos, inhibidores de PCR y ATP
Especificaciones
Especificaciones
| Dispensación por volumen (métrico) | De 50 a 1250 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (métrico) | 102 mm |
| Formato | Gradilla de puntas colgante |
| Estilo de punta | Estándar |
| Envase | Caja |
| Código de color | Morado |
| Mostrar más |