Learn More
Heathrow Scientific™ Kit básico de pipetas
Código de producto. 16350666 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Número de canales:
1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Número de canales Tamaño de la unidad
16350666 1 cada uno
1 options
Código de producto. 16350666 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor 120554
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    492.00€
    437.42€ / paquete de 1
    Ahorro 54.58€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
El kit básico de pipetas es práctico para laboratorios recién abiertos o para clientes que desean un nuevo conjunto de pipetas que cubra los volúmenes más utilizados. El kit incluye tres pipetas Pearl™ monocanal, un soporte para pipetas en carrusel universal y cinco depósitos de reactivos.
Soporte para pipetas en carrusel universal (120499):
  • Almacena hasta ocho pipetas monocanal, cuatro pipetas multicanal o una combinación de ambas pipetas
  • La base pesada permite una fácil extracción o sustitución de las pipetas, con una sola mano
  • Las pipetas se almacenan en posición vertical para evitar la contaminación
  • Gire de forma cómoda el cabezal del soporte para seleccionar o almacenar pipetas
  • Mango de agarre rápido para mover el soporte de pipetas (con o sin carga)
  • Las opciones de color surtidas permiten la ubicación de la pipeta con codificación de colores
  • La unidad no es esterilizable en autoclave, pero se puede limpiar con jabón y agua o con los desinfectantes habituales de laboratorio
Pearl™ Pipetas (HS120104 100-1000 μL, HS120102 20-200 μL, y HS120099 2-20 μL)
  • Con piezas internas de metal para una mayor precisión y estabilidad de calibración, y una larga vida útil
  • Ajuste de volumen sencillo con lengüeta de bloqueo para evitar modificaciones accidentales
  • Expulsor de punta independiente
  • Indicador digital del volumen grande
  • Con etiqueta de intervalos de volumen
  • Tanto la parte superior como la lateral tienen componentes codificados por colores para una rápida confirmación visual
  • Certificado CE
  • Esterilizable en autoclave
Depósitos de reactivos: (120644):
  • el fondo cónico de los depósitos crea una cubeta estrecha para facilitar una completa recuperación de las muestras
  • Disposable (Desechable)
  • Estéril
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Surtido
Desechables Un solo uso
Tipo de agarre Gancho de mano
Material Soporte ABS
Número de canales 1
Esterilidad Estéril
Tipo Kit de pipeta
Volumen (métrico) De 2 to 1000 μl
Pantalla Pipeta Pearl: Digital
Incluye 3 canales únicos Pearl™ Pipetas, soporte universal para pipetas con carrusel, 5 depósitos de reactivos
Fit for Purpose Certificado de calidad