Learn More
Kartell™ Jarra de la pipeta, PE\PP, altura 500 mm, diámetro 162 mm
Código de producto. 10554471
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
165mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10554471 165mm cada uno
1 options
Código de producto. 10554471 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0022100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.00€
    72.24€ / paquete de 1
    Ahorro 6.76€
    8% Descuento
En stock
Una solución rápida y segura para lavar pipetas y buretas. El tarro de pipetas para enjuagado automático Kartell™ se utiliza para remojar las pipetas y buretas mientras se lavan cestillos de pipetas en un enjuagador.
  • Alta calidad y alta velocidad
  • Resuelve el problema de lavar pipetas de hasta 600 mm de longitud y buretas Mohr de manera rápida y segura.
  • Indispensable en el laboratorio donde se utilizan materiales radiactivos, cáusticos y tóxicos
  • Puesto que el remojo es lo que más tiempo conlleva, se pueden remojar dos o tres cestillos de pipetas/buretas en sus tarros mientras que se lava otro cestillo lleno en el enjuagador.
Especificaciones
Altura (métrico) 503mm
Diámetro (métrico) 165mm
Material PP (polipropileno)
Para utilizar con (equipo) Kartell™ 215 - 217
Para utilizar con (aplicación) Lavado de pipetas
Tipo de producto Tarro