Learn More
Kartell™ Soporte para pipetas de escritorio
Código de producto. 12644566
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
4
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
12644566 4 cada uno
1 options
Código de producto. 12644566 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0111500
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
El soporte para pipetas de escritorio Kartell™ de polimetilmetacrilato (PMMA) especialmente claro, posee un acabado de calidad superior que permite ver su contenido desde cualquier ángulo.
  • Cuenta con cuatro estantes inclinados y un tablero superior blanco
  • Los cuatro compartimientos separados son ideales para almacenar pipetas serológicas de plástico o vidrio de distintas capacidades
  • Se recomienda no irradiarle luz ul
Especificaciones
Color Transparente
Admite Pipetas (1 a 50 ml)
Material PMMA
Posiciones 4
Para utilizar con (equipo) Pipetas
Tamaño Compartimentos de 290 × 85 × 89 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 300 x 100 x 420 mm