Learn More
Eppendorf™ Soporte para pipetas 2
Código de producto. 15789348 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Para montaje en pared o para la instalación en el carrusel para pipetas 2 y el cargador para pipetas 2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
15789348 Para montaje en pared o para la instalación en el carrusel para pipetas 2 y el cargador para pipetas 2 cada uno
1 options
Código de producto. 15789348 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 3116000112
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
El soporte para pipetas Eppendorf™ 2 mantiene las pipetas Eppendorf™ al alcance y permiten ahorrar un preciado espacio en la mesa de trabajo.
Eppendorf™ El Soporte de Pipeta 2 mantiene tu Eppendorf™ pipeta a buen alcance y ahorra un valioso espacio en el banco.
  • Alberga una pipeta manual con uno o varios canales, incluidos Eppendorf Research™, Research™ plus, Reference™, Reference™2 o Biomaster™
  • Se ha diseñado para montaje en pared o para la instalación en el carrusel de pipetas 2 y el cargador de pipetas 2
  • Cinta adhesiva para montaje en pared incluida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para montaje en pared o para la instalación en el carrusel para pipetas 2 y el cargador para pipetas 2
Para utilizar con (equipo) Una micropipeta manual con uno o varios canales, incluidos Eppendorf Research™, Research™ plus, Reference™, Reference™2 o Biomaster™
Incluye Cinta adhesiva para montaje en pared