Learn More
Eppendorf™ Carrusel para pipetas 2
Código de producto. 15765015 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Pipetas Eppendorf monocanal o multicanal manuales (6)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
15765015 Pipetas Eppendorf monocanal o multicanal manuales (6) cada uno
1 options
Código de producto. 15765015 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 3116000015
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Añadir a la cesta
Alberga hasta seis micropipetas Eppendorf manuales monocanal o multicanal.
Alberga hasta seis micropipetas Eppendorf manuales monocanal o multicanal.
  • Incluye soporte giratorio con diseño completamente nuevo con capacidad para albergar todas las pipetas manuales disponibles actualmente en el mercado
  • Los soportes para pipetas son intercambiables y no se necesitan herramientas
  • Diseño robusto que alberga y protege las pipetas de forma segura
  • Asa para facilitar el transporte de una mesa de trabajo a otra
  • Cuando se utiliza con el soporte para pipetas opcional, el carrusel puede transportar las pipetas Multipette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Pipetas Eppendorf monocanal o multicanal manuales (6)
Posiciones 6