Learn More
Kartell™ Cestillo de pipeta
Descripción
- Aloja pipetas
- Cestas especialmente diseñadas que minimizan las roturas a medida ya que amortiguan las puntas de pipetas contra la base blanda de PE
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Pipetas y buretas |
| Cantidad | 1 |
| Altura (métrico) | cesta de 280 mm, 495 mm en total |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 145 mm |