Learn More
Gilson™ Juego de 4 pipetas PIPETMAN L
Código de producto. 15654077 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,2-2 μL, 100-1000 μL, 2-20 μL, 20-200 μL
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15654077 0,2-2 μL, 100-1000 μL, 2-20 μL, 20-200 μL 1 set
1 options
Código de producto. 15654077 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F167370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1595.00€
    1374.45€ / 1 sets
    Ahorro 220.55€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
La última pipeta manual de Gilson™, PIPETMAN L combina el resorte de pistón ligero y sensible de la PIPETMAN G con una nueva forma de cuerpo diseñada para mejorar la ergonomía de la pipeta.
  • Diseño de sistema de bloqueo que garantiza la eliminación de la variación del volumen de interacción del usuario durante el pipeteo
  • Una pipeta realmente fácil de usar para laboratorios modernos y ocupados
  • Contiene 4 pipetas (2L, 20L, 200L, 1000L), convenientemente empaquetadas con 3 gradillas de puntas PIPETMAN DIAMOND (10L, 200L, 1000L), 4 soportes para pipetas individuales, 1 Gilson Guía para el pipeteo
  • Código de identificación 2D para una fácil trazabilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Diamond
Número de canales 1
Línea de productos Pipetman L
Tipo Pipeta manual de volumen ajustable
Volumen (métrico) 0,2-2 μL, 100-1000 μL, 2-20 μL, 20-200 μL
Garantía 3 años