Learn More
Gilson™ Kit de 4 pipetas PIPETMAN G
Código de producto. 15664077 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,2-2 μL, 100-1000 μL, 2-20 μL, 20-200 μL
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15664077 0,2-2 μL, 100-1000 μL, 2-20 μL, 20-200 μL 1 set
1 options
Código de producto. 15664077 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F167360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1370.00€
    1224.30€ / 1 sets
    Ahorro 145.70€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
PIPETMAN G introduce un nuevo nivel de comodidad en la gama de pipetas Gilson™ gracias al nuevo diseño del pistón que recude significativamente la fuerza necesaria para aspirar y dispensar líquidos: es una ventaja durante sesiones prolongadas de pipeteo, ya que se alivia la tensión a la que se somete la mano.
  • Contiene: 4 pipetas PIPETMAN G (P2G, P20G, P200G y P1000G), 3 gradillas de puntas PIPETMAN DIAMOND de calidad certificada (D10L, D200 y D1000), 4 SINGLE™ portapipetas y 1 Gilson Guía para el pipeteo
  • Mantiene la resistencia, precisión y fiabilidad de PIPETMAN Classic
  • Requiere para su funcionamiento una de las fuerzas de pipeteo más bajas (promedio de 3 Newtons)
  • Garantía de por vida
  • Tipo de desplazamiento de aire manual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Modelo Pipetman GRAMO
Número de canales 1
Línea de productos Pipetman GRAMO
Tipo Kit de pipeta con desplazamiento de aire manual
Volumen (métrico) 0,2-2 μL, 100-1000 μL, 2-20 μL, 20-200 μL