Learn More
Integra Biosciences™ Pipeteadores PipetBoy Pro
Código de producto. 10219874
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Rosa
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10219874 Rosa cada uno
11701258 Blanco cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10219874 Proveedor Integra Biosciences™ N.º de proveedor 156401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.00€
    610.72€ / paquete de 1
    Ahorro 113.28€
    15% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice este pipeteador para un pipeteo serológico preciso y eficaz. Las pipetas Integra Biosciences™ PipetBoy™ Pro cuentan con LED integrado que proporciona una iluminación óptima del área alrededor de la pipeta para un pipeteo preciso y evitar la fatiga ocular.
  • Desplace con precisión el líquido de la pipeta aplicando un dedo variable a la presión en el pipeteador para que se active
  • La luz como una pluma, 190 gramos
  • Varios colores disponibles
  • La velocidad se puede ajustar de forma continua a través de la ruedecilla
  • El LED rojo indica cuándo es necesario cargar la batería
  • Diseño ergonómico, siguiendo las recomendaciones de ergonomía de forma manual
Especificaciones
Puntas compatibles Pipeta de vidrio y plástico de 1 a 100 ml
Color Rosa
Velocidad de dispensación 12 ml/seg.
Modelo PipetBoy pro
Tipo Pipeta
Peso (métrico) 190 g