Descripción
- Diseñado para adaptarse a la Transferpette™ línea de micropipetas
- Compatibilidad probada con otras micropipetas de varios fabricantes.
- Fabricado y envasado en condiciones de sala limpia certificadas según ISO 14644-1, Clase 7 y 8
- Elaborado con materias primas puras de alta calidad, libres de DiHEMDA y oleamida.
- No se utilizan agentes desmoldantes como estearatos y erucamida en el proceso de producción.
- Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos
- Las puntas a granel son incoloras y se colocan en bolsas transparentes resellables.
- Las puntas en rack son incoloras y se colocan en bandejas de puntas de color azul.
- Las TipBoxes están hechas de 100% PP y son totalmente reciclables.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 1 a 10 mL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (métrico) | 15,65cm |
| Declaraciones de limpieza | Sin oleamida ni DiHEMDA |
| Formato | Caja |
| Estilo de punta | Estándar |
| Envase | TipBox |
| Mostrar más |